Merck
588601
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide-18O2
50 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
C18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
48.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
50 atom % 18O
mp
-78 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[18O]=C=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+2,3+2
Klucz InChI
CURLTUGMZLYLDI-FTOQCNSHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)