Merck
609641
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide-17O2
60 atom % 17O
About This Item
Wzór liniowy:
C17O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
60 atom % 17O
mp
-78 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[17O]=C=[17O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+1,3+1
Klucz InChI
CURLTUGMZLYLDI-SUEIGJEOSA-N
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)