Z500062
Scienceware® scraper
white low-density polyethylene, handle L 10 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
white low-density polyethylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36830-0001
dł. rączki
10 in.
Opis ogólny
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z500062-1EA | 4061832265278 |