Z225142
1591 skrobak z długim uchwytem
reaches deep inside glass vessels without scratching
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F368290001
Długość
46 1/4 in.
Opis ogólny
Dociera głęboko do szklanych naczyń, nie rysując ich. Sztywne nylonowe ostrze skrobaka (7 cali dł. × 41/2 cala szer.) jest osadzone na rurowym trzonku z włókna szklanego z żebrowanym uchwytem.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z225142-1EA | 4061832257730 |