Key Documents
Z500038
Scienceware® scraper
handle L 10 in., red high-density polyethylene
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiały
red high-density polyethylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36830-0000
dł. rączki
10 in.
Opis ogólny
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)