Key Documents
Z275727
Nalgene® stirring rods
polypropylene
Synonim(y):
plastic stirring rod, stirring paddle
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 6169-0010
Długość
9 3/4 in.
Opis ogólny
Combines the functions of a stirring rod and a rubber policeman. Paddles at each end, 5/8 in. W.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)