BR136315
BRAND® stirring rod
high-density polyethylene (with steel core), L × D 200 mm × 6 mm
Synonim(y):
PTFE, Stirring rods
About This Item
Kod UNSPSC:
41121802
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene (with steel core)
opis
with steel core
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 136315
dł. × śr.
200 mm × 6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mieszadło 1191 zostało zaprojektowane tak, aby można je było zginać, co pozwala na dostosowanie go do konkretnych zastosowań. Trwałe wygięcie zapewnia, że pręt zachowuje swój kształt podczas użytkowania, zapewniając elastyczność mieszania w naczyniach o różnych kształtach i rozmiarach. Ta innowacyjna konstrukcja zwiększa wydajność procesów mieszania i miksowania, dzięki czemu nadaje się do szerokiego zakresu zadań laboratoryjnych.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR136315-1EA | 4061831863970 |