BR136215
BRAND® stirring rod
PTFE (with spatulate ends), L × D 200 mm × 8 mm
Synonim(y):
PTFE, Stirring rods
About This Item
Kod UNSPSC:
41121802
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE (with spatulate ends)
opis
with spatulate ends
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 136215
dł. × śr.
200 mm × 8 mm
Powiązane kategorie
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR136215-1EA | 4061831853018 |