BR135825
BRAND® stirring rod
AR-Glass, L × D 300 mm × 8 mm
Synonim(y):
Stirring rods
About This Item
Kod UNSPSC:
41121802
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
AR-Glass
opis
fused closely at both ends
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 135825
dł. × śr.
300 mm × 8 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mieszadło 1191 to szklana rurka zamknięta na obu końcach, zapewniająca niezawodne i trwałe narzędzie do mieszania różnych roztworów w warunkach laboratoryjnych. Gładka powierzchnia zapewnia łatwe czyszczenie i konserwację, a zamknięta konstrukcja zapobiega zanieczyszczeniom.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR135825-50EA | 4061831852998 |