Merck
588539
Sigma-Aldrich
1-Butanol-4,4,4-d3
98 atom % D
Synonim(y):
Butyl-4,4,4-d3 alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
bp
116-118 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
gęstość
0.843 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3
Klucz InChI
LRHPLDYGYMQRHN-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)