Merck
589624
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
HS13CH213CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
bp
157 °C (lit.)
gęstość
1.142 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O[13CH2][13CH2]S
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1,2+1
Klucz InChI
DGVVWUTYPXICAM-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)