Merck
491527
Sigma-Aldrich
4′-Chloroacetophenone-2′,3′,5′,6′-d4
98 atom % D
Synonim(y):
1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriofenylo)etanon
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6D4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5549 (lit.)
bp
232 °C (lit.)
mp
14-18 °C (lit.)
gęstość
1.192 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)C(C)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
BUZYGTVTZYSBCU-QFFDRWTDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)