Merck
587842
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-1,2,3-13C3
99 atom % 13C
Synonim(y):
L-4-Hydroxyphenylalanine-1,2,3-13C3
About This Item
Wzór liniowy:
4-HO-C6H413CH213CH(NH2)13COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -10.6°, c = 4 in 1 M HCl
mp
300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
OC1=CC=C([13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O)C=C1
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i5+1,8+1,9+1
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-RGZNPSMASA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)