Merck
586382
Sigma-Aldrich
Lauric acid-1,12-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Dodecanoic acid-1,12-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(CH2)1013CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
tw
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3]CCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1+1,12+1
Klucz InChI
POULHZVOKOAJMA-WVMORIOASA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)