Kluczowe dokumenty
577022
Sigma-Aldrich
Ethane-13C2/Helium Gas Mix
99% 13C, Ethane-13C2: Helium 1, Helium 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352001
czystość izotopowa
99% 13C
Formularz
gas
skład
Ethane-13C2: Helium, 1
Helium, 9
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)