Merck
603368
Sigma-Aldrich
Butane-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(13CH2)213CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
IJDNQMDRQITEOD-JCDJMFQYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-76.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-60 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)