Merck
488313
Sigma-Aldrich
Butane-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3CH2CH213CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
2.11 (vs air)
ciśnienie pary
51.6 psi ( 37.7 °C)
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3]CC[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1
Klucz InChI
IJDNQMDRQITEOD-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Piktogramy
FlameGas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-76.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-60 °C - closed cup