Merck
576786
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-4-methylpyridine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
148-151 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1cc(N)ncc1Br
InChI
1S/C6H7BrN2/c1-4-2-6(8)9-3-5(4)7/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Klucz InChI
JDNCMHOKWINDKI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)