Kluczowe dokumenty
576611
3He(SG)/20Ne/22Ne Gas Mixture
ratio (18:1:1), 99.95 atom % 20Ne, 99.9 atom % 22Ne
About This Item
Kod UNSPSC:
12142200
Polecane produkty
czystość izotopowa
99.95 atom % 20Ne
99.9 atom % 22Ne
Formularz
gas
skład
ratio (18:1:1)
Powiązane kategorie
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?