Merck
568899
Sigma-Aldrich
3-Mercaptophenol
96%
Synonim(y):
3-Hydroxythiophenol
About This Item
Wzór liniowy:
HSC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D >1.6290 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
mp
16-17 °C (lit.)
gęstość
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc(S)c1
InChI
1S/C6H6OS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
Klucz InChI
DOFIAZGYBIBEGI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wsporniki pokryte 3-merkaptophenolem mogą być stosowane jako czujniki formaldehydu, ponieważ są wysoce selektywne w stosunku do formaldehydu i mogą wykazywać najwyższe odchylenie w dół po wejściu w kontakt z nim.
Zastosowanie
3-merkaptophenol może być stosowany w syntezie następujących związków:
  • 4-(3-hydroksyfenylo-tio)naftaleno-1,2-dionu, który wykazuje emisję fluoroscencyjną
  • [C6H4-1-(SPPh2)-3-(OPPh2)], niesymetryczny ligand, który może łączyć się z PdCl2 tworząc kompleks pincera
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Detection of formaldehyde vapor using mercaptophenol-coated piezoresistive cantilevers"
Seo H, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 126(2), 522-526 (2007)
"Synthesis of a novel non-symmetric Pd (II) phosphinito?thiophosphinito PSCOP pincer compound"
"Synthesis of a novel non-symmetric Pd (II) phosphinito?thiophosphinito PSCOP pincer compound"
Serrano-B, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 363(6), 1306-1310 (2010)
"Fluorescence properties, aluminium ion selective emission changes and self-assemblies of positional isomers of 4-(hydroxyphenylthio) naphthalene-1, 2-diones"
Jali.RB and Baruah.BJ
Dyes and Pigments, 110, 56-66 (2014)
"Microfabricated formaldehyde gas sensors"
Flueckiger J, et al.
Sensors, 9(11), 9196-9215 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
568899-1G4061837249754
568899-5G4061837249761