Merck
563749
Sigma-Aldrich
9-Phenanthrylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9BrMg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
tw
65 °C (lit.)
gęstość
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Mg]c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H9.BrH.Mg/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13;;/h1-9H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ACMUZKQPXSHTGB-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
9-phenanthrylmagnesium bromide is a Grignard reagent. It can be prepared using magnesium turnings and 9-bromophenanthrene under anhydrous condition.
Zastosowanie
9-Phenanthrylmagnesium bromide can be used as a reagent to prepare:
  • 9-alkyl and 9-arylthiophenanthrenes by reacting with alkyl or aryl thiol compounds.
  • (S)-α-methylbenzyl 1-(9-phenanthryl)-2-naphthoate by treating with (S)- α -methylbenzyl methoxy-2-naphthoate.
  • 1-(9-Phenanthryl)-1-phenylethanol (carbinol) by reacting with acetophenone. The obtained carbinol undergoes dehydration reaction in the presence of acetic acid and sulfuric acid to afford 1-(9-phenanthryl)-1-phenylethene (PPE).
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The use of the DPE radical polymerization method for the synthesis of chromophore-labelled polymers and block copolymers
Kos T, et al.
European Polymer Journal, 41(6), 1265-1271 (2005)