Merck
562165
Sigma-Aldrich
2-Naphthylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7BrMg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
tw
65 °C
gęstość
0.951 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Mg]c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7.BrH.Mg/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1;;/h1-3,5-8H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
XNUCNPPAQXKAOY-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< -17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)