Kluczowe dokumenty
558508
2′-Hydroxy-4,4′,6′-trimethoxychalcone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH=CHCOC6H2(OCH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
mp
112-116 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1ccc(\C=C\C(=O)c2c(O)cc(OC)cc2OC)cc1
InChI
1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3/b9-6+
Klucz InChI
CGIBCVBDFUTMPT-RMKNXTFCSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
2′-hydroksy-4,4′,6′-trimetoksychalkon może być stosowany do syntezy 2′,2 "dihydroksy-4,4′,4′′,4"′,6′,6′′′-heksametoksy[5′,5′′]bichalkonu i 3′-bromo-4,4′,6′-trimetoksy-2′-hydroksychalkonu.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Regioselective bromination of organic substrates by tetrabutylammonium bromide promoted by V2O5-H2O2: An environmentally favorable synthetic protocol.
Bora U, et al.
Organic Letters, 2(3), 247-249 (2000)
Practical conversion of artemisinic acid in desoxyartemisinin.
Jung M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(26), 5417-5419 (1986)