Merck
556440
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CC6H3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
97%
Próba
97%
mp
29-32 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(C#C)c(F)c1
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-4-7(9)5-8(6)10/h1,3-5H
Klucz InChI
HRUJQXRGWQWYDH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene is an alkyne bearing fluoro group in the phenyl ring.
Zastosowanie
1-Ethynyl-2,4-difluorobenzene (CM) may be used to synthesize sulfonatedpoly(aryleneether)s containing CM and TFP [4-[Trifluorovinyl(oxy)]phenol]. It may also be employed for the preparation of 4-(2,4-difluorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
91.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
33 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of glycidyl triazolyl polymers using click chemistry.
Jung JH, et al.
Tetrahedron Letters, 48(37), 6442-6448 (2007)
Sulfonated poly (arylene ether) membranes containing perfluorocyclobutyl and ethynyl groups: Increased mechanical strength through chain extension and crosslinking.
Lee SB, et al.
Journal of Membrane Science , 456, 49-56 (2014)
Synthesis of 3, 4, 5-Trisubstituted Isoxazoles through Gold-Catalyzed Cascade Cyclization- Oxidative Alkynylation and Cyclization-Fluorination of 2-Alkynone O-Methyloximes.
Song D-H and Ryu J-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(9), 2635-2644 (2014)
Produkty
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.