Kluczowe dokumenty
553913
Magnesium boride
powder, −100 mesh, ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Magnesium diboride
About This Item
Wzór liniowy:
MgB2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
−100 mesh
ciąg SMILES
[Mg]1B=B1
InChI
1S/B2.Mg/c1-2;/q+2;-2
Klucz InChI
DRCUCSCGQLIENV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Magnesium boride (MgB2) powder is a superconductive material which has a critical temperature (Tc) = 39K. It can be used for a variety of applications such as hydrogen storage, high energy fuel and high field superconductors.
Zastosowanie
- Charakterystyka spalania borków magnezu i ich aglomerowanych cząstek: Badanie to analizuje właściwości spalania borków magnezu, porównując je z borem, aby zrozumieć ich potencjał w materiałach energetycznych (Y Guo, X Zhou, W Zhang, L Deng, Y Du, S Cheng, 2019).
- Przegląd diborku magnezu (MgB2) jako doskonałego nadprzewodnika: Omawia właściwości nadprzewodzące diborku magnezu i wpływ różnych technik produkcji na te właściwości, krytyczne dla zastosowań w technologiach nadprzewodzących (M Rafieazad, O Balci, S Acar, M Somer, 2017).
- Nowe borki magnezu i ich nadprzewodnictwo: Bada nowe formy borków magnezu pod wysokim ciśnieniem, badając ich potencjalne właściwości nadprzewodzące, które mogą prowadzić do nowych postępów w materiałoznawstwie (MMD Esfahani, Q Zhu, H Dong, AR Oganov, 2017).
Cechy i korzyści
Superconduction material with unique properties.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
High critical current density and enhanced irreversibility field in superconducting MgB 2 thin films
Eom CB, et al.
Nature, 411(6837), 558-558 (2001)
New trick from old dog.
G P Collins
Scientific American, 284(6), 24B-24B (2001-06-09)
H-W Li et al.
Nanotechnology, 20(20), 204013-204013 (2009-05-08)
Experimental and theoretical studies on Mg(BH4)2 were carried out from the viewpoint of the formation of the intermediate compound MgB12H12 with B12H12 cluster. The full dehydriding and partial rehydriding reactions of Mg(BH4)2 occurred according to the following multistep reaction: Mg(BH4)2
Direct hydrogenation of magnesium boride to magnesium borohydride: demonstration of> 11 weight percent reversible hydrogen storage
Severa G, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46(3), 421-423 (2010)
[Toxicokinetics of borates and borides after a single exposure].
L I Konstantinova et al.
Gigiena i sanitariia, (9-10)(9-10), 61-64 (1992-09-01)