Kluczowe dokumenty
709182
Molybdenum boride
powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
MoB
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.75
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: molybdenum
wielkość cząstki
−325 mesh
mp
2180 °C
gęstość
8.65 g/cm3 at 25 °C
ciąg SMILES
B#[Mo]
InChI
1S/B.Mo
Klucz InChI
LGLOITKZTDVGOE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)