Merck
553875
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H3F2SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
135-139 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Klucz InChI
OLMFEUWXDKZGOO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L B Dugad et al.
Biochemistry, 28(9), 3955-3960 (1989-05-02)
Fluorine NMR has been used to examine complexes formed by 2-fluoro-, 3-fluoro-, and 2,5-difluorobenzenesulfonamide and human carbonic anhydrases I and II. The results show that all three inhibitors form complexes with both isozymes that have 2:1 inhibitor/enzyme stoichiometry. The fluorine