383481
3-Cyanochromone
97%
Synonim(y):
4-Oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
174-176 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1C(=COc2ccccc12)C#N
InChI
1S/C10H5NO2/c11-5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(9)10(7)12/h1-4,6H
Klucz InChI
SFWNPLLGXKJESA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- 2-aminochromone-3-carboxamide
- 3-amino-4H-chromeno[3,4-d]isoxazol-4-one
- 3-(diaminomethylene)chroman-2,4-dione
- functionalized novel spirobenzofuranones
- 6H-bis-[1]-benzopyrano[2,3-b:3′,4′-e]pyridin-8(8H)ones and 3-(2′-hydroxybenzoyl)-5H-[1]benzopyrano[4,3-b]pyridine
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3