Merck
553778
Sigma-Aldrich
9-Ethyl-3-nitrocarbazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
128-130 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-15-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(16(17)18)7-8-14(12)15/h3-9H,2H2,1H3
Klucz InChI
WONHLSYSHMRRGO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
9-etylo-3-nitrokarbazol można otrzymać z 9-etylo karbazolu poprzez nitrowanie. Jego kryształy wykazują trójliniowy układ krystaliczny.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chlorination of carbazole and its derivatives with 1-chlorobenzotriazole.
Bowyer PM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 2775-2777 (1971)
Structures of 9-ethyl-3-nitrocarbazole and 1-(9-carbazolyl)-3-(3-nitro-9-carbazolyl) propane.
Chen Z, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 48(12), 2185-2189 (1992)