Kluczowe dokumenty
547522
StratoSpheres™ PL-MPH resin
50-100 mesh, extent of labeling: 3.0-4.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
Morpholine, polymer-bound
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
StratoSpheres™
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
zakres etykietowania
3.0-4.0 mmol/g loading
wielkość cząstki
50-100 mesh
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
N1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Klucz InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)