Merck
546968
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.568 (lit.)
tw
102-104 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.499 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H
Klucz InChI
OINWZUJVEXUHCC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)