Kluczowe dokumenty
546461
MDMO-PPV
light-emitting polymer
Synonim(y):
Poly[2-methoxy-5-(3′,7′-dimethyloctyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
About This Item
Polecane produkty
opis
Band gap: 2.2 eV
masa cząsteczkowa
Mn ~120,000
rozpuszczalność
toluene, xylene, THF, chloroform, chlorobenzene, cyclohexanone: soluble
fluorescencja
λex 485 nm; λem 555 nm in toluene
Energia orbitalna
HOMO -5.4 eV
LUMO -3.2 eV
Wydajność urządzenia OPV
ITO/PEDOT:PSS/MDMO-PPV/PC61BM/Al
ITO/PEDOT:PSS/MDMO-PPV:PC61BM (1:4)/LiF/Al
ciąg SMILES
COc1ccc(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1C=C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
The union of distinct scientific disciplines is revealing the leading edge of Nanotechnology.
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available from Sigma-Aldrich with PCBM library & properties.
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.