Merck
546402
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′,5′-dimethylacetophenone
97%
Synonim(y):
1-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethylphenyl)ethanone, 3′,5′-Dimethyl-4′-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2,6-dimethylphenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H2(OH)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
151-155 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O2/c1-6-4-9(8(3)11)5-7(2)10(6)12/h4-5,12H,1-3H3
Klucz InChI
MUWPKXVVEOGKNO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)