Kluczowe dokumenty
544779
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide-yttria stabilized
greener alternative
<100 nm particle size
Synonim(y):
YSZ-3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
(ZrO2)1-x(Y2O3)x
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
zawiera
8% yttria as stabilizer
skład
(ZrO2)1-x(Y2O3)x
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
<60 m2/g , BET
wielkość cząstki
<100 nm
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru (YSZ) jest najczęściej stosowanym elektrolitem stałym w stałotlenkowych ogniwach paliwowych (SOFC) i czujnikach tlenu. YSZ wykazuje wysoką przewodność tlenowo-jonową, jednocześnie blokując przewodnictwo elektroniczne. Cząstki YSZ mogą być syntetyzowane z azotanu itru lub izopropoksydu metodą zol-żel. Nanocząstki YSZ mogą być przygotowywane w wodzie w stanie nadkrytycznym (SCW). Nanocząstki YSZ o różnych rozmiarach i różnej zawartości % mol itru można otrzymać metodą ciągłego/impulsowego odparowywania laseremCO2.
Tlenek cyrkonu(IV) stabilizowany tlenkiem cyrkonu(IV) (YSZ) (rozmiar cząstek <100 nm) jest przewodnikiem jonów tlenu o właściwościach takich jak dobre przewodnictwo jonowe i wysoka stabilność fizykochemiczna. Jego inne właściwości obejmują doskonałą odporność na wstrząsy, niską przewodność cieplną i wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej.
Zastosowanie
Mogą zostać opracowane hybrydowe rusztowania z amorficznego tlenku cyrkonu stabilizowanego kolagenem. Cienkie warstwy YSZ mogą być stosowane jako powłoki barier termicznych na komorach spalania, stacjonarnych i obrotowych elementach turbin gazowych lub silników wysokoprężnych. 6
YSZ może być używany do różnych zastosowań, takich jak:
  • powłoka bariery termicznej do ochrony i izolacji elementów metalowych w turbinach gazowych
  • elektrolit w produkcji stałotlenkowych ogniw paliwowych (SOFC)
  • w produkcji cyrkonowych łączników implantów dentystycznych
  • membrany do mikrourządzeń do konwersji energii
  • stały kwas i katalizator do zastosowań katalitycznych
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zigzag or spiral-shaped nanostructures improve mechanical stability in yttria-stabilized zirconia membranes for micro-energy conversion devices
Shi Y, et al.
Nano Energy, 59(1), 674-682 (2019)
Fracture resistance of yttria-stabilized zirconia dental implant abutments
Adatia ND, et al.
Journal of Prosthodontics : Official Journal of the American College of Prosthodontists, 18(1), 17-22 (2009)
Confined Transformation of UiO-66 Nanocrystals to Yttria-Stabilized Zirconia with Hierarchical Pore Structures for Catalytic Applications
Qin R and Zeng H
Advances in Functional Materials, 29(39), 1903264-1903264 (2019)
Thermodynamic vaporization studies of the manganese oxide--yttria stabilized zirconia (YSZ) solid solution
Matraszek A, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 24(9), 2649-2656 (2004)
Impedance spectroscopy of pellets made from yttria stabilized zirconia nanoparticles generated via CW and pulsed mode of laser vaporization method
Khare J, et al.
Ceramics International, 40(9) Part B, 14677-14685 (2014)
Produkty
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells