Merck
543152
Sigma-Aldrich
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2NCH2C≡CCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
231-232 °C (lit.)
gęstość
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
hydroxyl
ciąg SMILES
CCN(CC)CC#CCO
InChI
1S/C8H15NO/c1-3-9(4-2)7-5-6-8-10/h10H,3-4,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
ACGZBRWTWOZSFU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-Diethylamino-2-butyn-1-ol may be used to synthesize 2,3-butadien-1-ol.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claisen Rearrangements with Mesityl Oxide Dimethyl Ketal. Synthesis of Ipsdienone, E-and Z-Ocimenone, 2, 6?Dimethyl
Baeckstrom P, et al.
Acta Chemica Scandinavica, 41, 442-447 (1987)