Merck
541389
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
41 °C (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ketal
ciąg SMILES
CC1(C)OCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O3/c1-5(2)7-3-4(6)8-5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
JKUCOZWILDFXMF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one can be prepared via condensation reaction between glycolic acid and acetone in the presence of P2O5 in diethyl ether.
Zastosowanie
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one may be used in the synthesis of the following N,N-disubstituted amides of glycolic acid:
  • N,N-diethyl-2-hydroxyacetamide
  • N,N-di(n-butyl)-2-hydroxyacetamide
  • N,N-di(n-hexyl)-2-hydroxyacetamide
  • 4-hydroxyacetylpiperidine
  • 4-hydroxyacetylmorpholine
  • N-ethyl-N-phenyl-2-hydroxyacetamide
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
135.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel method for the synthesis of 2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolan-4-one, and its reactions with secondary amines.
Boyko VI, et al.
Synthesis, 2007(14), 2095-2096 (2007)