Merck
571466
Sigma-Aldrich
4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
89%
Synonim(y):
2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-ethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
89%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4400 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
gęstość
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ketal
ciąg SMILES
CC1(C)OCC(CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
YYEZYENJAMOWHW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)