Kluczowe dokumenty
540064
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
Synonim(y):
(S)-α-Glycerol chlorohydrin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.480 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
gęstość
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
ciąg SMILES
OC[C@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m1/s1
Klucz InChI
SSZWWUDQMAHNAQ-GSVOUGTGSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?