Merck
538388
Sigma-Aldrich
3-Phenylbenzyl bromide
97%
Synonim(y):
3-Bromomethylbiphenyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
57-61 °C
grupa funkcyjna
bromo
phenyl
ciąg SMILES
BrCc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
Klucz InChI
RTFPTPXBTIUISM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Bromek 3-fenylobenzylu może być stosowany w syntezie następujących aminoalkoholi:
  • NH-benzylo-(1R,2S)-norefedryna
  • NH-3-fenylobenzylo-(1R,2S)-norefedryna
  • (1R,2S)-2-(benzyloamino)-1,2-difenyloetanol
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amino alcohol coordination in ruthenium (II)-catalysed asymmetric transfer hydrogenation of ketones
Petra DGI, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 1999.12, 2335-2341 (1999)