Merck
536539
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene
98%
Synonim(y):
1,4-bis(bromometylo)-2-(2′-etyloheksyloksy)-5-metoksybenzen, 1,4-bis(bromometylo)-2-[(2-etyloheksylo)oksy]-5-metoksybenzen, 1,4-bis(bromometylo)-2-metoksy-5-(2-etyloheksyloksy)benzen, 1,4-bis(bromometylo)-2-metoksy-5-(2′-etyloheksyloksy)benzen, 2,5-bis(bromometylo)-1-(2-etyloheksyloksy)-4-metoksybenzen, 2,5-bis(bromometylo)-1-metoksy-4-(2-etyloheksyloksy)benzen, 2-metoksy-5-(2-etyloheksyloksy)-1,4-bis(bromometylo)benzen
About This Item
Wzór liniowy:
(BrCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
422.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
mp
82-86 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COc1cc(CBr)c(OC)cc1CBr
InChI
1S/C17H26Br2O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-17-9-14(10-18)16(20-3)8-15(17)11-19/h8-9,13H,4-7,10-12H2,1-3H3
Klucz InChI
WFGYUUWEXFKLCS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Conducting polymer precursor.
Cechy i korzyści
This bis(bromomethyl)monomer was found to give higher yields of MEH-PPV with higher molecular weights and narrower polydispersities than the corresponding bis(chloromethyl)monomer.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemical Communications (Cambridge, England), 2347-2347 (1999)