Kluczowe dokumenty
536512
Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
Synonim(y):
MEH-PPV
About This Item
Polecane produkty
opis
Band gap: 2.3 eV
fluorescencja
λex 493 nm; λem 554 nm in toluene
Energia orbitalna
HOMO -5.3 eV
LUMO -3 eV
Wydajność urządzenia OLED
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBO/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBZT/Al
Wydajność urządzenia OPV
ITO/MEH-PPV/BBL/Al
ITO/MEH-PPV:PC61BM(1:4)/Ca
Mw/Mn
<4
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Filter before application.
- field effect transistors(FET)
- photovoltaic cells
- light emitting diodes(LED)
- sensors for biomedical applications
- photodiodes
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
PCBM-based n-type semiconductors - Find p- and n-type organic semiconductors available from Sigma-Aldrich with PCBM library & properties.
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
Light-Emitting Polymers
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.