Merck
536250
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(chloromethyl)-1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)benzene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(ClCH2)2C6H2(OCH3)OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COc1cc(CCl)c(OC)cc1CCl
InChI
1S/C17H26Cl2O2/c1-4-6-7-13(5-2)12-21-17-9-14(10-18)16(20-3)8-15(17)11-19/h8-9,13H,4-7,10-12H2,1-3H3
Klucz InChI
TXAVEVGYOGQVAN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Conducting polymer precursor.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Light-Emitting Polymers