Merck
534749
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)oxirane
96%
Synonim(y):
4-Bromostyrene oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
tw
91-93 °C/2 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ether
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)C2CO2
InChI
1S/C8H7BrO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2
Klucz InChI
NNINSLOEPXEZOZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38.89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)