Kluczowe dokumenty
534498
4-Piperidinopiperidine
97%
Synonim(y):
1,4′-Bipiperidine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
64-66 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C1CCN(CC1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10/h10-11H,1-9H2
Klucz InChI
QDVBKXJMLILLLB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Grin2a(24409)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Arylthiadiazole H3 antagonists
Water-soluble N-mustards as anticancer agents
Antitubercular drugs
Vasopressin1b receptor antagonists
MDR modulators
Selective Norepinephrine transporter inhibitors
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?