Kluczowe dokumenty
533785
Diphenylacetylene-d10
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Tolan-d10
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
170 °C/19 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
electronics
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C#Cc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Klucz InChI
JRXXLCKWQFKACW-LHNTUAQVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)