Merck
747513
Sigma-Aldrich
N-Methyl-13C,d3-nicotinamide
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
N-methyl-13C, d3-Vitamin B3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC6D3H5N2O
Masa cząsteczkowa:
140.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N[13C]([2H])([2H])[2H])C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-8-7(10)6-3-2-4-9-5-6/h2-5H,1H3,(H,8,10)/i1+1D3
Klucz InChI
ZYVXHFWBYUDDBM-KQORAOOSSA-N
Opis ogólny
N-metylo nikotynamid jest metabolitem kwasu nikotynowego, który znajduje się w ludzkim osoczu i jest silnym środkiem przeciwzapalnym.
N-metylo-13C,d3-nikotynamid jest izotopem witaminy B3, w którym wszystkie trzy protony i atom węgla grupy N-metylowej są zastąpione odpowiednio deuterem i izotopem 13C6.
Zastosowanie
N-metylo-13C,d3-nikotynamid może być stosowany jako stabilny izotopowy wzorzec wewnętrzny do interpretacji danych w określonych próbkach biologicznych.
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Topical application of 1-methylnicotinamide in the treatment of rosacea: a pilot study
Wozniacka A, et al.
Clinical and Experimental Dermatology, 30(6), 632-635 (2005)