Merck
533564
Sigma-Aldrich
5-Ethoxycarbonyl-2-fufurylzinc chloride solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
[[5-(Ethoxycarbonyl)-2-furanyl]methyl]zinc chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9ClO3Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C
gęstość
0.952 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1ccc(C[Zn]Cl)o1
InChI
1S/C8H9O3.ClH.Zn/c1-3-10-8(9)7-5-4-6(2)11-7;;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
PJHDOQKNORSQBF-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke® metals, Inc. ®Registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.0 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
-17.2 °C - closed cup - Solvent
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)