Kluczowe dokumenty
532649
Poly(ethylene glycol) triphenylphosphine
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: ligand
mp
44-46 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
OCCO.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.C2H6O2/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;3-1-2-4/h1-15H;3-4H,1-2H2
Klucz InChI
QSHRKZHIILSUDY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Stosowany jako katalizator uwodornienia w środowisku dwufazowym woda/substrat.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)