Merck
532363
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,2-Epoxybutane
98%
Synonim(y):
(2S)-Ethyloxirane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −10°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.386 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
gęstość
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CC[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-3-5-4/h4H,2-3H2,1H3/t4-/m0/s1
Klucz InChI
RBACIKXCRWGCBB-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
(S)-(-)-1,2-epoksybutan może być stosowany:
  • Jako materiał wyjściowy do przygotowania kwasów (+)- i (-)-homononowych, które są stosowane jako półprodukty w całkowitej syntezie cyklicznego antybiotyku tetranaktyny.
  • Przygotowanie chiralnego syntonu fosforu, który ma zastosowanie w syntezie fitoprostanu B1 typu I.
  • Przygotowanie prekatalizatorów opartych na Eu3+ mających zastosowanie w reakcji aldolowej Mukaiyamy w wodzie.
Informacje prawne
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
10.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-12.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, spectroscopic characterization, and reactivity of water-tolerant Eu3+-based precatalysts
Averill DJ and Allen MJ
Inorganic Chemistry, 53(12), 6257-6263 (2014)
A M Rossi et al.
Teratogenesis, carcinogenesis, and mutagenesis, 3(1), 75-87 (1983-01-01)
In vivo and in vitro methodologies that have employed the yeast Schizosaccharomyces pombe as genetic indicator have been utilized to investigate the mutagenicity of two trichloroethylene (TCE) samples of pure and technical grade. Mutagenicity assays were also performed on two
Quantitative determination of 1,2-butylene oxide in whole rat blood by gas chromatography-mass spectrometry.
P E Kastl et al.
Journal of chromatography, 398, 347-350 (1987-07-10)
D B McGregor et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 13(3), 197-202 (1989-01-01)
Trichloroethylene (TCE) is a high production volume chemical frequently stabilized with oxiranes. These oxiranes may be responsible for the mutagenic activity of TCE in Salmonella, which has been occasionally, but not consistently, reported. High purity and oxirane-stabilized TCE samples were
M Katz et al.
Journal of environmental pathology and toxicology, 3(5-6), 171-187 (1980-06-01)
Nitrosopiperidine, sodium nitrite and 1,2 epoxybutane were tested in the Ames agar incorporation assay in an attempt to establish exact criteria for detecting the activity of these weak mutagens. As regards minimum concentrations it was determined that at 500 microgram