Merck
532223
Sigma-Aldrich
5-Amino-1,3-dimethylpyrazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
65-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(N)n(C)n1
InChI
1S/C5H9N3/c1-4-3-5(6)8(2)7-4/h3H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
ZFDGMMZLXSFNFU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-amino-1,3-dimetylopirazol ulega cyklokondensacji z acetylooctanem etylu, tworząc odpowiednie pochodne tetrahydropirazolopirydyny.
Zastosowanie
5-Amino-1,3-dimetylopirazol może być stosowany do wytwarzania:
  • 5-benzamido-1,3-dimetylopirazolu
  • 2-{[(1,3-dimetylo-1H-pirazol-5-ylo)amino]metyleno}malonianu dietylu
  • 5-amino-1,3-dimetylo-4-ftalidylopirazol
  • Analog(E)-N-(3,7-dimetylokta-2,6-dienylo)-1,3-dimetylo-1H-pirazol-5-aminy(LQFM002)
  • 4-isopropyl-1,3-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-ol
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroshi Ochiai et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 52(9), 1098-1104 (2004-09-02)
A series of 4-anilinopyrazolopyridine derivatives were synthesized and biologically evaluated as inhibitors of phosphodiesterase (PDE4). Chemical modification of 3, a structurally new chemical lead that was found in our in-house library, was focused on 1- and 3-substituents. Full details of
The cyclocondensation of 5?amino?1,3?dimethylpyrazole with ethyl acetoacetate. Synthesis of isomeric pyrazolopyridones.
Ratajczyk JD and Swett LR.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 12(3), 517-522 (1975)
1,3-Oxazines and related compounds. II.1) Ring contraction reaction of 1, 3-oxazin-4-one derivatives into 1,2,4-triazoles and pyrazoles.
Yamamoto, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 26(6), 1825-1831 (1978)
The reaction of o?phthalaldchydic acid with 5?amino?1,3?dimethylpyrazole.
Swett LR and Aynilian GH.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 12(6), 1135-1136 (1975)
E A Costa et al.
Life sciences, 92(3), 237-244 (2013-01-09)
The current study describes the synthesis and pharmacological evaluation of (E)-N-(3,7-dimethylocta-2,6-dienyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine (LQFM002), a compound originally designed through a molecular simplification strategy from 4-nerolidylcatechol. LQFM002 was evaluated for preservation of the PLA(2) enzyme inhibitory effects of the lead compound, 4-nerolidylcatechol, using